Kluczowe dokumenty
924377
Palladium(II) Acetate ChemBeads
Synonim(y):
Acetic acid palladium salt, Bis(acetato)palladium, Diacetatopalladium, Diacetoxypalladium
Wybierz wielkość
252,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
252,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
core: palladium
reaction type: Hiyama Coupling
core: palladium
reaction type: Negishi Coupling
core: palladium
reaction type: Sonogashira Coupling
core: palladium
reaction type: Stille Coupling
core: palladium
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Pd](OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (205869) & (520764)
Inne uwagi
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.