Kluczowe dokumenty
928291
Platinum(IV) oxide ChemBeads
Synonim(y):
Dwutlenek platyny, Katalizator Adama, NSC 402624, Tlenek platyny
Wybierz wielkość
564,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
564,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
zakres etykietowania
~5 wt. % loading of catalyst
ciąg SMILES
[Pt]OO
InChI
1S/2O.Pt
Klucz InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę, produkt dostępny również w postaci sproszkowanej (206032).
Inne uwagi
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.