Wybierz wielkość
162,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
162,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostępne są trzy rozmiary skalibrowanych łyżek ChemBeads lub zestaw zawierający wszystkie trzy rozmiary. Rozmiary są przedstawione poniżej wraz z numerem katalogowym i skalibrowaną masą:
925470-5MG 5 miligramów
925470-10MG 10 miligramów
925470-50MG 50 miligramów
925470-1SET jedna miarka skalibrowana do dostarczania 5, 10 lub 50 miligramów
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads.
Inne uwagi
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili z wykorzystaniem kulek chemicznych do eksperymentów o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand</A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.