Merck
927783
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
(2-dicykloheksylofosfino-2′,4′,6′-triizopropylo-1,1′-bifenylo)[2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II), XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
Wybierz wielkość
1 G
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H62NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.82
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Pd](O[S](=O)(=O)C)c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Klucz InChI
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
XPhos Pd G3 jest prekatalizatorem Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest on odporny na działanie powietrza, wilgoci i temperatury oraz dobrze rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Ma długą żywotność w roztworach. XPhos Pd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji sprzęgania krzyżowego Suzuki. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych gatunków katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Do zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (763381).
Zastosowanie
XPhos Pd G3 może być stosowany w następujących reakcjach:
  • Reakcja cyjanowania halogenków heterocyklicznych.
  • Sprzęganie chlorków heteroarylowych z polifluoroarylowymi odczynnikami cynkowymi.
  • Sprzęganie kwasu 2,6-difluorofenyloboronowego z chlorkami (hetero)arylowymi.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.