Przejdź do
725463
CX41
solid, Umicore
Synonim(y):
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]palladium(II) dimer, Dichloro[1,3-bis(diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II) dimer, [(SIPr)PdCl2]2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
385,05 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H72Cl4N4Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1131.83
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
385,05 zł
Cena katalogowa453,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CX41, Umicore
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
331 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)Cl.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5C=CN(c6c(cccc6C(C)C)C(C)C)\C5=[Pd](\Cl)Cl
InChI
1S/2C27H36N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-16,18-21H,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
TXCXGICCIUAGJY-UHFFFAOYSA-J
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
725439725447931195
description
Umicore
description
Umicore
description
Umicore, 97%
description
Umicore
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst, core: palladium
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
331 °C
mp
309-315 °C
mp
206-210 °C
mp
208 °C (decomposition)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)