Przejdź do
919780
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) ChemBeads
solid
Synonim(y):
Pd(dppf)Cl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C17H14P)2Fe . PdCl2
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32039090
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) ChemBeads,
product line
ChemBeads
Quality Segment
form
solid
composition
~ 4 wt.% loading of catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
[Pd+2].[Fe+2].P(c6c[c-H]cc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3c[c-H]cc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
InChI key
NXQGGXCHGDYOHB-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for C-C and C-N coupling reaction.
Pd(dppf)Cl2 may be used as an effective palladium catalyst in the following reactions:
  • Cross-coupling of sec-alkyl and n-alkyl Grignard reagents with high yield and selectivity.
  • Suzuki coupling of aryl boronic esters with [11C]methyl iodide to form functionalized [11C]toluene derivatives.
  • Kumada cross-coupling of 1,3,5-tribromobenzene with Grignard reagents to form star-shaped oligothiophenes.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (697230) & (931217)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
379670927791470554
description
-
description
-
description
-
description
97%
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
~ 4 wt.% loading of catalyst
composition
-
composition
~ 5 wt.% loading of catalyst
composition
-
product line
ChemBeads
product line
-
product line
ChemBeads
product line
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)