Merck
902225
Ir[dFMeppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%
Synonim(y):
Fotokatalizator
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H22F16IrN4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1037.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141700
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
FC1=CC(F)=C2C3=CC=C(C=[N]3[Ir+3]45([C-]2=C1)([C-]6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(C=[N]74)C)[N]8=CC=C(C=C8C=9C=C(C=C[N]95)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C.[F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-]
InChI
InChI=1S/C12H6F6N2.2C12H8F2N.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-19-9(5-7)10-6-8(2-4-20-10)12(16,17)18;2*1-8-2-5-12(15-7-8)10-4-3-9(13)6-11(10)14;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*2-3,5-7H,1H3;;/q;3*-1;+3
Klucz InChI
RYKRFKQFYGHADE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
W ramach podwójnego katalitycznego kolektora miedź/fotoredoks, wykazano, że odczynnik Mes-Umemoto jest doskonałym fotokatalizatorem do trifluorometylowania halogenków alkilowych i halogenków arylowych, dając alkilo-CF3 i arylo-CF3 z wysoką wydajnością. W obu przypadkach reakcje te wykazują szeroki zakres substratowy z dobrą tolerancją grup funkcyjnych. W szczególności, różnorodne 5- i 6-członowe halogenki heteroarylowe można łatwo przekształcić w odpowiednie trifluorometyloheteroareny w łagodnych warunkach. W reakcjach trifluorometylowania należy stosować z dMesSCF3 (901466) i supersilanolem (902489).
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chip Le et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6392), 1010-1014 (2018-06-02)
Transition metal-catalyzed arene functionalization has been widely used for molecular synthesis over the past century. In this arena, copper catalysis has long been considered a privileged platform due to the propensity of high-valent copper to undergo reductive elimination with a