Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł 862,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł 3127,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H28OSi4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.66
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n/D 1.496
density
0.859 g/mL
SMILES string
[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)O
InChI
1S/C9H28OSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
ABTWCNHNRLMBFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Under a dual catalytic copper/photoredox manifold, this supersilanol has been demonstrated by the MacMillan lab to be an excellent reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides and aryl halides to yield alkyl-CF3 and aryl-CF3 in high yields. In both cases, these reactions exhibit wide substrate scope with good functional group tolerance. More specifically, a variety of 5-membered and 6-membered heteroaryl halides can be readily converted to the corresponding trifluoromethylheteroarenes under mild conditions. To be use in conjunction with dMesSCF3 (901466) and Ir photocatalyst (902217 or 902225).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 98% | description - | description 97% |
| assay ≥95% | assay 98% | assay - | assay 97% |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| density 0.859 g/mL | density 0.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.887 g/mL at 25 °C | density 0.806 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n/D 1.496 | refractive index n20/D 1.382 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 | refractive index n20/D 1.489 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.3 °F
flash_point_c
93.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?