Kluczowe dokumenty
440140
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
99%
Synonim(y):
3-Triethoxysilylpropylamine, APTES, APTS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.