Przejdź do
901152
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.446
density
1.02764 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI key
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)