Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7638988
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ether, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
InChI key
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥98.0% | description ≥97.0% (GC) | description 98% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 1.052 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.0 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.998 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| functional group ester, hydroxyl, ether | functional group bromo, ester | functional group ether, hydroxyl | functional group ester, ether |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?