Wybierz wielkość
577,00 zł
577,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
vapor density
6.9 (vs air)
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
150-152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCN1CCN(CCCN)CC1
InChI
1S/C10H24N4/c11-3-1-5-13-7-9-14(10-8-13)6-2-4-12/h1-12H2
InChI key
XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Powiązane kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.4 °F - closed cup
flash_point_c
163 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 239488-50ML | 04061838787576 |