Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.4472
gęstość
1.08 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C