Merck
309400
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
35 wt. % in H2O
Synonim(y):
Hydrazyna, Wodorek azotu
Wybierz wielkość
5 G
229,00 zł
100 G
270,00 zł
500 G
625,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
229,00 zł
100 G
270,00 zł
500 G
625,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05
Beilstein:
878137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Formularz
liquid
stężenie
35 wt. % in H2O
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
NN
InChI
[1S/H4N2/c1-2/h1-2H2]
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
[OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N]
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The Janus micromotors are self-propelled at a very high speed in a 0.001% hydrazine solution owing to osmotic effects[1].
Zastosowanie
Hydrazine solution was used in the synthesis of molecular metal chalcogenide, (N2H4)3(N2H5)4Sn2Se6 complex, a precursor for SnSe2 deposition on TiO2 nanocrystalline porous films[2].
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Gao et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2276-2279 (2014-01-31)
We describe catalytic micromotors powered by remarkably low concentrations of chemical fuel, down to the 0.0000001% level. These Janus micromotors rely on an iridium hemispheric layer for the catalytic decomposition of hydrazine in connection to SiO2 spherical particles. The micromotors
Benjamin A E Lehner et al.
ChemistryOpen, 8(7), 888-895 (2019-07-18)
Graphene's maximized surface-to-volume ratio, high conductance, mechanical strength, and flexibility make it a promising nanomaterial. However, large-scale graphene production is typically cost-intensive. This manuscript describes a microbial reduction approach for producing graphene that utilizes the bacterium Shewanella oneidensis in combination
Xuechao Yu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(27), 3324-3326 (2012-03-01)
A kind of molecular metal chalcogenide, (N(2)H(4))(3)(N(2)H(5))(4)Sn(2)Se(6) complex, was synthesized in the hydrazine solution and employed as the precursors for SnSe(2) deposition on TiO(2) nanocrystalline porous films. A power conversion efficiency of 0.12% under AM 1.5, 1 sun was obtained
Minjeong Park et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-10)
Cu nanowires (NWs) possess remarkable potential a slow-cost heat transfer material in modern electronic devices. However, Cu NWs with high aspect ratios undergo surface oxidation, resulting in performance degradation. A growth temperature of approximately <1000 °C is required for preventing
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf