Przejdź do
394440
Hydrazine monohydrobromide
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NNH2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
237-412-7
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
87-92 °C (lit.)
functional group
hydrazine
SMILES string
Br.NN
InChI
1S/BrH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChI key
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine monohydrobromide (hydrazinium bromide) is a hydrobromide salt of hydrazine. It has been prepared by adding aqueous hydrobromic acid to aqueous hydrazine. Its crystal structure has been investigated. It participates in the synthesis of 2-(2′-furoyl)-4(5)-(2′-furanyl)-1H-imidazole (FFI). It is formed as an intermediate during the formation of phosphaminimides from hydrazide derivatives. The fumes from the pyrolysis of hydrazine monohydrobromide soldering flux have been reported to cause dermatitis.
Application
Hydrazine monohydrobromide (hydrazinium bromide) may be used in the synthesis of bromostannates and bromostannites by reacting with tin bromide and also in soldering flux.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13775-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)