Merck
H4766
Sigma-Aldrich
Hydrazine hemisulfate salt
≥98%
Synonim(y):
Siarczan dihydrazyny
Wybierz wielkość
100 G
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
205,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NNH2 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
ciąg SMILES
NN.NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H4N2.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
DBLJAFVPFHRQSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Wytwarzanie wodoru z hydrolitycznego odwodornienia boranu hydrazyny: Omawia wytwarzanie wodoru z półsiarczanu hydrazyny i jego potencjalne zastosowania w źródłach energii wodorowej (Tunç et al., 2015).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hatem A Abdel-Aziz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(2), 2084-2095 (2013-02-08)
Although salicylaldehyde azine (3) was reported in 1985 as the single product of the reaction of ethyl 2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate (1) with hydrazine hydrate, we identified another main reaction product, besides 3, which was identified as malono-hydrazide (4). In the last
Timothy M Alligrant et al.
Lab on a chip, 13(3), 349-354 (2012-12-06)
We report on real-time electrochemical detection of individual DNA hybridization events at an electrode surface. The experiment is carried out in a microelectrochemical device configured with a working electrode modified with single-stranded DNA probe molecules. When a complementary DNA strand
John M Keith
The Journal of organic chemistry, 77(24), 11313-11318 (2012-12-12)
Various pyridine, quinoline, isoquinoline, and pyrimidine N-oxides were converted to their corresponding α-N-aryltriflamidoheteroarenes in good yield by treatment with N-aryltriflimides, both neat and in solution, at temperatures ranging from rt to 100 °C.
Chirantan Kar et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 743-752 (2013-01-11)
We have synthesized a new indole functionalized rhodamine derivative L(1) which specifically binds to Cu(2+) in the presence of large excess of other competing ions with visually observable changes in their electronic and fluorescence spectral behavior. These spectral changes are
Paul D Rainville et al.
Bioanalysis, 4(23), 2833-2842 (2012-12-12)
Accurate mass based LC-MS combined with statistical analysis is established as a core analytical technology for metabonomic studies. This is primarily due to the specificity, sensitivity and structural elucidation capabilities of the technology. The vast majority of these studies are