Przejdź do
216046
Hydrazine sulfate salt
ACS reagent, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NH2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.12
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-110-4
Beilstein/REAXYS Number:
8778859
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder, crystals or chunks
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder, crystals or chunks
impurities
≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.05%
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES string
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine sulfate salt is a potential anticachexia agent for treating cancer patients.[1]
Application
Hydrazine sulfate salt may be used in the synthesis of symmetrically 3,5-disubstituted 4-amino-1,2,4-triazoles, poly(1,3,4-oxadiazole) copolymers and salicylaldazine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53900216208230391
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks, solid
form
crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
mp
254 °C (lit.)
mp
254 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazine sulfate salt
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10034-93-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?