Przejdź do
216208
Hydrazine dihydrochloride
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.97
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
226-283-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder, crystals or chunks, solid
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder, crystals or chunks, solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
InChI key
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine dihydrochloride can be used as a reducing agent in the conversion of carbonyls to methylene compounds and α, β-epoxyketones to allylic alcohols. It can also reduce alkenes, alkynes, and nitro groups. In addition, it is used to synthesize hydrazides and dinitrogen-containing heterocycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75185555460393916
description
≥98%
description
1 M in acetonitrile
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
description
98%
form
powder, crystals or chunks, solid
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.0% (RT)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
mp
178 °C (dec.) (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
hydrazine dihydrochloride for carbonyl reduction
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5341-61-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Salve sono interessato all’acquisto Procederei anche ora Va bene per precipitazione dell’oro? 
    1 answer
    1. Although Hydrazine dihydrochloride has been used for gold precipitation, we do not use-test this product for that specific application. So we cannot guarantee suitability. We do not offer any grade of this chemical that is use-tested for gold precipitation. This product is labeled For R&D Use Only; it is intended for use in a controlled, laboratory environment.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Pittsburgh, PA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good Buy
    Good product. More than we need at one time but it is still very affordable.
    Helpful?