Merck
54340
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylhydrazine
≥95% (GC)
Synonim(y):
2-Hydrazinoethanol
Wybierz wielkość
100 ML
603,00 zł
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
603,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.10
Beilstein:
1731669
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.493
bp
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
hydroxyl
ciąg SMILES
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxyethylhydrazine reacts with β-diketones having strong electron-withdrawing substituents to yield 5-hydroxy-4,5-dihydropyrazoles.[1]
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Reaction of 2-hydroxyethylhydrazine with a trifluoromethyl-?-diketone: Study and structural characterization of a new 5-hydroxy-5-trifluoromethyl-4, 5-dihydropyrazole intermediate.
Montoya V, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(9), 1007-1011 (2007)
Smaail Radi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 21(8), doi:10-doi:10 (2016-08-17)
A pyridylpyrazole bearing a hydroxyethyl substituent group has been synthesized by condensation of (Z)-4-hydroxy-4-(pyridin-2-yl)but-3-en-2-one with 2-hydroxyethylhydrazine. The compound was well characterized and its structure confirmed by single crystal X-ray diffraction. Density functional calculations have been performed using DFT method with
Gregory M Sandala et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(24), 8856-8864 (2005-06-16)
Ab initio molecular orbital calculations have been used to study the mechanism of suicide inactivation of ethanolamine ammonia-lyase induced by three different substrate analogues. Analysis of the normal catalytic mechanism with 2-aminoethanol (ethanolamine) as substrate predicts that both the hydrogen-abstraction
A M Timperio et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 33(2), 153-167 (2003-03-08)
1 Furazolidone, a drug widely used in human and veterinary medicine, exhibits inhibition of monoamine oxidase activity, as observed in the tissues of a number of different animal species, including man. The aim of the current study was to determine
R D Slocum et al.
Planta, 183(3), 443-450 (1991-02-01)
An electron-microscopic cytochemical method was used to localize diamine oxidase (DAO) in pea and polyamine oxidase (PAO) in maize (Zea mays L.). The method, based on the precipitation of amine-oxidase-generated H2O2 by CeCl3, was shown to be specific for DAO