Przejdź do
79229
N-Boc-1,6-hexanediamine
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
N-Boc-1,6-diaminohexane, tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2219107
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
liquid
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.462
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
Boc, amine
SMILES string
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Boc-1,6-hexanediamine can be used as a linear hexyl spacer (C6-spacer) to synthesize:
  • Biodegradable poly(disulfide amine)s for gene delivery.
  • A multifunctional dendrimer for theranostics.
  • Polyamide platinum anti-cancer complexes designed to target cancer specific DNA sequences.
  • Self-assembled monolayers (SAMs) that resist adsorption of proteins.
  • [N-(6-(4-Hydroxy-6-isopropylamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexyl)-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-3-propionamide] (JUG-HATZ), which can be used in designing electrochemical immunosensors.
Reagent for the introduction of a C6-spacer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4370181536915404
description
≥98.0% (NT)
description
97%
description
≥98.0% (NT)
description
≥97.0% (GC/NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (GC/NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.462
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.458
refractive index
n20/D 1.460
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)