Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
310,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
flakes
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.), 63-67 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChI key
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
N-Isopropylacrylamide can also be used as a key component in:
- The synthesis of self-powered multifunctional organic hydrogel based on poly(acrylic acid-N-isopropyl acrylamide) for flexible sensing devices.
- The development of a new type of flexible and stable gel electrolyte for aqueous Zn-MnO2 batteries.
- The preparation of poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) (PNIPAM/IA) copolymeric hydrogels for drug delivery applications.
- The synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) polymer for the development of a new class of polymer-grafted semiconductor devices.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay ≥99% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 63-67 °C, 60-63 °C (lit.) | mp 60-63 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form flakes | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 89-92 °C/2 mmHg (lit.) | bp 89-92 °C/2 mmHg (lit.) | bp 50-53 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Isopropylacrylamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?