Pozwól nam pomócNazwa produktu
Poly-
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
25,000-40,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?