Przejdź do
B65586
2-Bromoethanol
95%
Synonim(y):
Ethylene bromohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.96
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-748-1
Beilstein/REAXYS Number:
878140
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromoethanol is used in selective reduction of nitroarenes (PcFe(II)/NaBH4/2-bromoethanol catalyst system).
2-Bromoethanol can be used for the preparation of 2-bromoethyl glycosides from acetylated sugars. It can also be used as a starting material to synthesize 2-bromoethyl methoxymethyl ether.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442334448729310891
description
95%
description
analytical standard
description
95%
description
technical grade, 90%
assay
95%
assay
-
assay
95%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoethanol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?