Merck
639842
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
95%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
Wybierz wielkość
10 G
1100,00 zł
50 G
4910,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1100,00 zł
50 G
4910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane can be used in the synthesis of 1,4-diketo-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrole(DPP)derivatives, which are stable and efficient pigments for two-photon excited fluorescence microscopy.[1] It can also be used in the synthesis of a squarine dye, which exhibits a selective fluorogenic response towards zinc cation.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Design and synthesis of a squaraine based near-infrared fluorescent probe for the ratiometric detection of Zn 2+ ions"
Huang Y, et al.
Dyes and Pigments, 99(03), 699- 704 (2013)
"Water-soluble diketopyrrolopyrrole derivatives for two-photon excited fluorescence microscopy"
Ftouni H, et al.
Dyes and Pigments, 97(01), 77-83 (2013)
Questions
  1. Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?
    1 answer
    1. This product does not contain stabilizer.