Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł 268,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2CH2O)2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-984-0
Beilstein/REAXYS Number:
1739194
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
268,60 zł
Cena katalogowa316,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
InChI key
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?