Przejdź do
791865
1-(2-bromoetoksy)-2-(2-metoksyetoksy)etan
97%
Synonim(y):
1-bromo-3,6,9-trioksadekan, Bromek 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etylu, Eter 2-bromometylowy glikolu dietylenowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n/D 1.461
density
0.917 at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
InChI key
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)