Przejdź do
764248
Amino-PEG4-alkyne
Synonim(y):
3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, Acetylene-PEG4-amine, H2N-PEG4-propyne, Triethylene glycol 2-aminoethyl propargyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
230,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
230,25 zł
Cena katalogowa307,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
functional group
alkyne, amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCC#C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-2-4-13-6-8-15-10-11-16-9-7-14-5-3-12/h1H,3-12H2
InChI key
QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Amino-PEG4-alkyne may be used to synthesize alkynyl-functionalized iron oxide nanoparticles (IONPs) for preparing glycopolymer-based iron oxide nanoparticles (GIONs) for potential bioscience applications.
Heterobifunctional linker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a carboxylic acid. The amine group can be linked to a carboxylic acid through standard coupling procedures (EDC, product #39391, etc...) and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification of carboxylic acid containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
764205764213SML4401
description
-
description
90% (HPLC)
description
for copper catalyzed click labeling
description
≥98% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
functional group
amine, alkyne
functional group
maleimide, alkyne
functional group
-
functional group
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)