Merck
40477
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazolium chloride
95%
Synonim(y):
1-Methylimidazole hydrochloride
Wybierz wielkość
100 G
658,00 zł
1 KG
3030,00 zł
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
658,00 zł
1 KG
3030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥94.5% (HPLC)
95%
zanieczyszczenia
≤1% water
ciąg SMILES
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
Klucz InChI
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Methylimidazolium chloride behaves as a solvent and catalyst during the formation of 5-hydroxymethylfurfural from fructose and sucrose via acid-catalyzed dehydration.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ariyanti Sarwono et al.
Ultrasonics sonochemistry, 37, 310-319 (2017-04-22)
5-Hydroxymethylfurfural (HMF) has been identified as a promising biomass-derived platform chemical. In this study, one pot production of HMF was studied in ionic liquid (IL) under probe sonication technique. Compared with the conventional heating technique, the use of probe ultrasonic
Zhuang Wang et al.
Chemosphere, 185, 681-689 (2017-07-21)
Graphene and ionic liquids (ILs) released into the environment will interact with each other. So far however, the risks associated with the concurrent exposure of biota to graphene and ILs in the environment have received little attention. The research reported
Pankaj Attri et al.
PloS one, 8(7), e68970-e68970 (2013-07-23)
In this paper, we have examined the conductivity and interaction studies of ammonium and imidazolium based ionic liquids (ILs) with the newly synthesised low bandgap polymer (Poly(2-heptadecyl-4-vinylthieno[3,4-d]thiazole) (PHVTT)). Use of low bandgap polymers is the most suitable way to harvest
Irnayuli R Sitepu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(23-24), 8621-8631 (2017-10-21)
Pretreatment with ionic liquids (IL) such as 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride or acetate is an effective method for aiding deconstruction of lignocellulosic biomass; however, the residual IL remaining in hydrolysates can be inhibitory to growth of ethanologenic or oleaginous yeasts that have
Dehydration of fructose and sucrose into 5-hydroxymethylfurfural in the presence of 1-H-3-methyl imidazolium chloride acting both as solvent and catalyst.
Moreau C, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 165-169 (2006)
Produkty
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.