Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6449277
Assay:
≥99.0% (HPLC)
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.2% water
mp
~70 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water content. It shows high cellulose-dissolving ability.
Application
[BMIM]Cl in combination with glycerol forms an effective plasticizer with higher thermal stability, flexibility and tensile strength.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
377.6 °F - (External MSDS)
flash_point_c
192 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?