Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 915,00 zł 686,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.78
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505-1.515
density
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;/h10-12H,3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid ([MOIM]Cl) can be used as:
- A reaction medium for the hydrolysis of sucrose to form hydroxymethylfurfural in the presence of HCl and metal chloride catalyst.
- A structure-directing agent during the preparation of organized mesoporous alumina.
Other Notes
Lipophilic ionic liquid
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥95% |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.505-1.515 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.01 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?