Kluczowe dokumenty
809993
2-Propynyl methanesulfonate
battery grade, ≥99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonim(y):
2-Propinyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Acid content: <200 ppm
Moisture: <100 ppm
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
167 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
gęstość
1.481 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CS(OCC#C)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Klucz InChI
OWAHJGWVERXJMI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed.
- Keep away from heat and ignition sources.
- Store in a cool and dry place.
- Avoid storing together with oxidizers.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.