129925
Methyl methanesulfonate
99%
Synonim(y):
Methanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
202-203 °C (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Klucz InChI
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup