304506
Sodium methanesulfonate
98%
Synonim(y):
Methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
ciąg SMILES
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3