Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.472
bp
244 °C (lit.)
density
1.171 g/mL at 25 °C
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
CS(=O)(=O)CC=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
WOPDMJYIAAXDMN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Allyl methyl sulfone is an organosulfur compound. It can be used as a solvent or an additive for electrochemical applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description for energy applications, 97% | description 99% | description ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| assay 96% | assay 97% | assay 99% | assay ≥98% |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| bp 244 °C (lit.) | bp 239 °C (lit.) | bp 73 °C (lit.) | bp 174-178 °C/760 mmHg |
| greener alternative category , Enabling | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category , Enabling |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?