Przejdź do
809985
1,3-Propanesultone
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonim(y):
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide, 3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-317-9
Beilstein/REAXYS Number:
109782
MDL number:
grade
battery grade
description
Acid content: <10 ppm
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤100 ppm H2O, ≤200 ppm acid
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChI key
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Application
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. 1,3-Propanesultone finds application as an additive in lithium ion batteries.
Other Notes
These additives have low water content (<100 ppm). Please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers. Application as an additive in lithium ion batteries.
Legal Information
Product of MU Ionic Solutions Corp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Propanesultone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1120-71-4
CAS No.
1120-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)