Dokumenty
8.18642
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylchlorosilane
for synthesis
Synonim(y):
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
242-042-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
crystals
mp
87-90 °C
temp. przejścia
flash point 22 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Klucz InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Anionic polymerization initiator synthesis: Research on mono-lithium based initiators for polybutadiene synthesis highlights the steric effects of TBDMSCl as a component (Zhu et al., 2017).
  • Environmental analysis: TBDMSCl is used in the analysis of bisphenol compounds in wastewater, indicating its role in complex sample preparation processes (Cesen et al., 2018).
  • Derivatization in chemical analysis: The reagent is utilized for in situ derivatization extraction techniques for detecting nerve agent degradation products (Chinthakindi et al., 2014).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C