Przejdź do
283134
Hexamethyldisilathiane
synthesis grade
Synonim(y):
(TMS)2S, HMDS, Bis(trimethylsilyl) sulfide, NSC 252160
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiSSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.44
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-201-4
Beilstein/REAXYS Number:
1698358
MDL number:
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
quality
synthesis grade
refractive index
n20/D 1.4586 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18SSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexamethyldisilathiane may be used in the bis-O-demethylation of dimethoxy aromatic compounds.
It may also be used as a sulfur source in the following conversion:
  • Amides and lactams to their corresponding sulfur analogs.
  • Allyl alcohols to diallyl sulfides.
  • Transition metal halides to metal sulfides.
  • Aryl iodides to diaryl sulfides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
359491440191804324
description
synthesis grade
description
97%
description
reagent grade, ≥99%
description
for synthesis
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
164 °C (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
bp
125 °C (lit.)
bp
126 °C/1013 mbar
refractive index
n20/D 1.4586 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
quality
synthesis grade
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F - closed cup
flash_point_c
23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?