Merck
33092-U
Supelco
tert-Butyldimethylsilylimidazole solution
TBDMSIM in DMF, pkg of 10 × 1 mL
Synonim(y):
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.34
Kod UNSPSC:
12000000
opis
Silylation reagent
opakowanie
pkg of 10 × 1 mL
stężenie
TBDMSIM in DMF
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Roztwór tert-butyldimetylosililoimidazolu jest odczynnikiem derywatyzującym. Jest on najbardziej skuteczny w sililowaniu wielościennych nanorurek węglowych (MWNT).[1]
Zastosowanie
Został on użyty do konwersji oksysteroli do eterów tert-butyldimetylosililowych(TBDMSi) w celu wzbogacenia 18Opodczas oznaczania oksysteroli w osoczu i wątrobie, przy użyciu analizy chromatografii gazowo-cieczowej ze spektrometrią mas.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E.J.Corey and A. Venkateswarlu
Journal of the American Chemical Society, 94, 6190-6190 (1972)
O Breuer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(35), 20278-20284 (1995-09-01)
Cholesterol oxidation products (oxysterols) have been detected in many different tissues, often at concentrations 10(3) to 10(4) times lower than cholesterol. This constitutes a considerable risk of quantitation errors, since even a minor oxidation of cholesterol during sample processing would
Yury Gogotsi
Nanotubes and Nanofibers, 46-46 (2006)
P Bydal et al.
Steroids, 61(6), 349-353 (1996-06-01)
Five dehydrated compounds obtained from a tert-butyldimethylsilylchloride/imidazole or an aqueous hydrochloric acid treatment of 17 alpha-butyl-3-O-methyl estradiol in refluxing solvent were purified and characterized. Three compounds were obtained from a direct vicinal proton elimination, the two others from a vicinal
D C Landrum et al.
Journal of chromatography, 483, 21-32 (1989-12-08)
The use of gas-liquid chromatography and mass spectrometry with derivatizing agents that give stable derivatives and consistent fragmentation patterns allows for accurate identification of a variety of compounds. In this study either N-methyl-N-tert.-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide or N-tert.-butyldimethylsilylimidazole were employed to derivatize a