Kluczowe dokumenty
451363
Yttrium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: yttrium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
721 °C (lit.)
gęstość
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Efficient sky-blue perovskite light-emitting diodes via photoluminescence enhancement: This study demonstrates how adding yttrium (III) chloride to a perovskite mixture enhances photoluminescence quantum efficiency, significantly improving the performance of perovskite light-emitting diodes (Wang et al., 2019).
- Yttrium complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal fluids: A combined study using molecular dynamics and X-ray absorption spectroscopy to understand yttrium′s complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal environments (Guan et al., 2020).
Cechy i korzyści
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.