Przejdź do
334073
Indium(III) chloride tetrahydrate
97%
Synonim(y):
Indium trichloride tetrahydrate, Trichloroindigane tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InCl3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-043-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3
InChI key
UKCIUOYPDVLQFW-UHFFFAOYSA-K
General description
Indium(III) chloride tetrahydrate is a Lewisacid widely used as a catalyst for various organic transformationssuch as Friedel-Crafts acylation and aldolcondensation. It is also used as a precursor to prepare indium-based thin filmsfor solar cells.
Application
Indium(III) chloride tetrahydrate can be used:
  • As a catalyst for the stereoselective synthesis of highly substituted 4-Piperidones via double Mannich reaction.
  • To fabricate In2S3 thin films that act as buffer layers for inverted organic photovoltaic cells.
  • As a precursor to prepare ZnO/CuInS2 nanocomposite with photocatalytic activity.
  • To fabricate Indium tin oxide(ITO) thin films for various applicationssuch as gas sensors, solar cells, and conductive inks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262277429414216623
description
97%
description
98%
description
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
description
99%
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
97%
assay
98%
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) chloride tetrahydrate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)