For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
633305
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Synonim(y):
Bi(OTf)3, Bismuth tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(III) triflate
Wybierz wielkość
412,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
412,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- deprotection of acetals
- cleavage of 2-tert-butoxy derivatives of thiophenes and furans
- allylation of acetals to form homoallyl ethers
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?