Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
665,00 zł
Nazwa produktu
Bismuth(III) acetate, ≥99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
impurities
≤5% Bi2O3
SMILES string
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Bi/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
InChI key
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Application
- Bismuth(III) acetate is employed as a starting material in the synthesis of bismuth(III) sulfide (Bi2S3) which can be used in solution-processable bulk heterojunction solar cells.
- It is used in the preparation of gold-bismuth sulfide (Au–Bi2S3) heteronanostructures and bismuth titanate nanorods as photocatalysts.
- It is also used in the synthesis of triarylbismuth compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis, −325 mesh | description 99.99% | description ≥99.99% trace metals basis |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| reaction suitability core: bismuth, reagent type: catalyst | reaction suitability core: bismuth, reagent type: catalyst | reaction suitability core: bismuth, reagent type: catalyst | reaction suitability core: bismuth, reagent type: catalyst |
| form solid | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤5% Bi2O3 | impurities - | impurities - | impurities ≤0.005% insolubles, <100 ppm total metallic impurities |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?