Merck
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
Synonim(y):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
Wybierz wielkość
25 G
579,00 zł
100 G
819,00 zł
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
579,00 zł
100 G
819,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BiBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
gęstość
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic