Przejdź do
254150
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
99.999% trace metals basis, crystals
Synonim(y):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Bi(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.07
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
233-791-8
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 99.999% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
SMILES string
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. Convenient reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
248592467839383074
description
99.999% trace metals basis
description
reagent grade, 98%
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98.0%
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: bismuth
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98.0%
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
75-80 °C (lit.)
bp
75-80 °C (lit.)
bp
75-80 °C (lit.)
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Kody zagrożeń
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)