Przejdź do
208930
Tin(IV) chloride
98%
Synonim(y):
Stannic chloride fuming
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
1597,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
231-588-9
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 10 °C), 18.6 mmHg ( 20 °C), 20 mmHg ( 22 °C)
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
core: tin, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
bp
114 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
General description
Stannic chloride (SnCl4) is a strong Lewis acid widely used as a promoter or catalyst in organic synthesis. It is soluble in most organic solvents.
Application
Stannic chloride can be used to catalyze:
  • Cyclization of trans β-monocyclohomofarnesic acid to form norambreinolide.
  • Formation of C-glycosides of aromatic compounds such as thiophene, naphthalene and phloroglucinol trimethyl ether.
  • Formal [4+2] cycloaddition of 3-ethoxycyclobutanones and allyltrialkylsilanes to form 3-ethoxy-5-[(trialkylsilyl)methyl]cyclohexan-1-ones.
  • Diastereoselective reaction of δ-alkoxyallylstannanes with aldehydes to form 1,5-diol derivatives.
Other applications of SnCl4:
  • The SnCl4-2,6-dialkoxyphenols complexes can catalyze cyclization of poylenes, such as 4-(homogeranyl)toluene to form trans-fused tricyclic compound.
  • SnCl4 can act as a promoter during the reaction of ortho-aminobenzonitriles with β-ketoesters and β-enaminonitriles to form 4-aminoquinolines and 4-aminopyridines, respectively.
  • SnCl4-silver perchlorate forms an effective catalytic system for the stereoselective of glycosylation 1-O-acetyl glucose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217913249955215961
description
98%
description
99.995% trace metals basis
description
1.0 M in methylene chloride
description
99%
assay
98%
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
assay
99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: tin, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid, core: tin
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: tin
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
114 °C (lit.)
bp
114 °C (lit.)
bp
-
bp
202 °C (lit.)
density
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.419 g/mL at 25 °C
density
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(IV) chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?