Kluczowe dokumenty
Z693847
Scienceware® Break-Safe ampule opener
allows one handed opening of up to 3 ampules at a time
Synonim(y):
ampule breakers, glass ampoule openers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F38952-0000
dł. × szer. × wys.
9.5 cm (3.75 in.) × 7.6 cm (3 in.) × 8.3 cm (3.25 in.)
Opis ogólny
Unique, box style design allows one handed opening of up to 3 ampules at a time by simply pressing down on lid. Ampule necks snap clean and are contained within the device while fingers stay away from sharp edges.
After removing ampule contents, turn the device upside down over a trash receptacle to safely discard ampules and tops.
  • Includes 4 inserts to allow opening of 1 mL, 2 mL, 5 mL or 10 mL ampules
  • Acrylic copolymer plastic construction has broad chemical resistance
  • Transparency allows unobstructed viewing of ampule contents at all times
Informacje prawne
Break-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener