Kluczowe dokumenty
449881
Lithium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium monochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
≥99.9% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
1383 °C/1 atm (lit.)
mp
605 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.