Merck
203637
Sigma-Aldrich
Lithium chloride
greener alternative
powder, ≥99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Sól litowa kwasu solnego
Wybierz wielkość
10 G
432,00 zł
50 G
1700,00 zł
100 G
2560,00 zł
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
432,00 zł
50 G
1700,00 zł
100 G
2560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.98% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Lithium chloride is a white crystalline highlywater-soluble compound with good ionic conductivity. It has a relatively lowmelting point, which helps in the fabrication of battery components and solid-stateelectrolytes or the use of molten lithium chloride as an electrolyte.We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Lithium chloride can be used:
  • As a precursor to fabricate protective coating on Li metal electrodes. Coated metal can be used as an advanced anode for high-charge density Li-ion batteries. LiCl enhances Li diffusion suppressing the formation of Li dendrites resulting in improved cycle stability and rate capability.
  • As a starting material to prepare humidity-tolerant and inexpensive solid electrolyte Li2ZrCl6 for Li-ion batteries.
  • As an electrolyte additive to suppress the dendrite formation and stabilization of zinc anode-based batteries. LiCl ensures higher stability during the long cycling process.
Cechy i korzyści
  • Highly soluble in water
  • Exhibits good ionic conductivity
  • Low melting point
  • Compatible with other battery materials like lithium metal, graphite, and transition metal oxides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Andrew R Findlay et al.
Neurology. Genetics, 5(2), e318-e318 (2019-05-28)
To understand DNAJB6's function in skeletal muscle and identify therapeutic targets for limb-girdle muscular dystrophy 1D (LGMD1D). DNAJB6 knockout (KO) myoblasts were generated with Crispr/cas9 technology, and differentially accumulated proteins were identified using stable isotope labeling, followed by quantitative mass
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Chien-Yu Kao et al.
Journal of neurochemistry, 126(1), 4-18 (2013-05-08)
Valproic acid (VPA) is the primary mood-stabilizing drug to exert neuroprotective effects and to treat bipolar disorder in clinic. Fibroblast growth factor 1 (FGF1) has been shown to regulate cell proliferation, cell division, and neurogenesis. Human FGF1 gene 1B promoter
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf