Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
367,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: lithium
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.995% trace metals basis | assay ≥99% |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade anhydrous |
| mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) |
| impurities ≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤50.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| reaction suitability core: lithium | reaction suitability core: lithium | reaction suitability core: lithium | reaction suitability - |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?