Przejdź do
451029
Potassium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potavescent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Solubility:
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: potassium
technique(s)
protein extraction: suitable
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
770 °C (lit.)
solubility
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13295295521548190
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Molecular Biology Grade
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
solubility
ethanol: insoluble(lit.), acetone: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
synthesis grade
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical primary standard
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)